Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16666.22
A16666.06
A16666.14
A16666.22EA
318
EUR
A16666.22
A16666.06
A16666.14
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate 98%
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 52727-57-8
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.06
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 972720
Fórmula:
C₈H₈BrNO₂ Ponto de Fusão: 71…73 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00144761 Número CAS: 52727-57-8 |