(4-Acetamidophenyl)boronic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H52987.03
H52987.06
H52987.03EA
127
EUR
H52987.03
H52987.06
(4-Acetamidophenyl)boronic acid 96%
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 101251-09-6
Molecular Formula: C8H10BNO3
Formula Weight: 178.98
Melting Point: 215-220°
MDL No.: MFCD02179451
Fórmula:
C₈H₁₀BNO₃ Ponto de Fusão: 215…220 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02179451 Número CAS: 101251-09-6 |