Print…
(4-Acetamidophenyl)boronic acid 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Acetamidophenylboronic acid, 4-Acetamidobenzeneboronic acid, 4-Acetylaminophenylboronic acid
367610010 367610050
ACRO367610010EA 54 EUR
ACRO367610010 ACRO367610050
(4-Acetamidophenyl)boronic acid 97+%
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Fórmula: C₈H₁₀BNO₃
Ponto de Fusão: 215…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179451
Número CAS: 101251-09-6
Encomendar
Appearance Grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %