Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate
B22545.06
B22545.14
B22545.06EA
41.3
EUR
B22545.06
B22545.14
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Purity: 97%
CAS No.: 372-29-2
Molecular Formula: C6H8F3NO2
Formula Weight: 183.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4229
Odour: Amine-like
Melting Point: 24-26°
Boiling Point: 83-85°/15mm
Beilstein Reference: 4397839
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00068195
Fórmula:
C₆H₈F₃NO₂ Peso Molecular: 183.13 g/mol Ponto de ebulição: 83…85 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 24…26 °C Densidade: 1.245 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00068195 Número CAS: 372-29-2 ADR: 8 III |