Print…
Methyl-3-aminocrotonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Aminocrotonic acid Methyl Ester, Methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Amino-2-butenoic acid Methyl Ester, Methyl 3-Aminocrotonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
129712-100G 129712-500G
SIAL129712-100GEA 44.4 EUR
SIAL129712-100G SIAL129712-500G
Methyl-3-aminocrotonate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-aminocrotonate
Fórmula: C₅H₉NO₂
Número MDL : MFCD00008072
Número CAS: 14205-39-1
EINECS: 238-056-5