Print…
Methyl-3-aminocrotonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Aminocrotonic acid Methyl Ester, Methyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Amino-2-butenoic acid Methyl Ester, Methyl 3-Aminocrotonate
156790050 156791000 156795000
ACRO156790050EA 23.4 EUR
ACRO156790050 ACRO156791000 ACRO156795000
Methyl-3-aminocrotonate 97%
Methyl-3-aminocrotonate
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de Fusão: 81…83 °C
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008072
Número CAS: 14205-39-1
EINECS: 238-056-5
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Ammonia (NH3) ≤0.003 %