Ethyl-3-aminocrotonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12991.14
A12991.36
A12991.14EA
32.7
EUR
A12991.14
A12991.36
Ethyl-3-aminocrotonate ≥98%
Ethyl-3-aminocrotonate
Purity: 98+%
CAS No.: 626-34-6
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: 29-35°
Boiling Point: 210-215°
Beilstein Reference: 471284
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00008073
Fórmula:
C₆H₁₁NO₂ Ponto de ebulição: 210…215 °C Ponto de Fusão: 29…35 °C Densidade: 1,022 Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008073 Número CAS: 7318-00-5 EINECS: 230-782-0 ADR: 8,II |