Print…
Ethyl 3-aminocrotonate 98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 3-aminobut-2-enoate
118031000 118035000
ACRO118031000EA 38.8 EUR
ACRO118031000 ACRO118035000
Ethyl 3-aminocrotonate 98.5%
Ethyl-3-aminocrotonate
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Peso Molecular: 129.16 g/mol
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Densidade: 1.022 g/cm³
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008073
Número CAS: 7318-00-5
EINECS: 230-782-0
UN: 3263
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter in water ≤0.005 %
Iodine consuming subst. Passes test