Print…
Methyl-4-bromocrotonate 85% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
126450250 126451000 126455000
ACRO126450250EA 81 EUR
ACRO126450250 ACRO126451000 ACRO126455000
Methyl-4-bromocrotonate 85% tech.
Methyl-4-bromocrotonate
Fórmula: C₅H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 83…85 °C (13 mmHg)
Densidade: 1,52 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000246
Número CAS: 1117-71-1
EINECS: 214-251-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %