Print…
4-Mercaptophenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
653152-1G 653152-5G
SIAL653152-1GEA 117 EUR
SIAL653152-1G SIAL653152-5G
4-Mercaptophenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
4-Mercaptophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₈O₂S
Número MDL : MFCD00797617
Número CAS: 39161-84-7