Print…
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2976-25G B2976-5G
TCIAB2976-25GEA 156 EUR
TCIAB2976-25G TCIAB2976-5G
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Número MDL : MFCD04038373
Número CAS: 194019-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11549661883db3793979c907a60495e5b23933a0&vid=11549661883db3793979c907a60495e5b23933a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C