Print…
3-Chlorobenzylideneacetone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10332.06 A10332.14
A10332.06EA 71.6 EUR
A10332.06 A10332.14
3-Chlorobenzylideneacetone ≥98%
3-Chlorobenzylideneacetone
Purity: 98% CAS No.: 20766-36-3 Molecular Formula: C10H9ClO Formula Weight: 180.64 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 123-125°/1mm MDL No.: MFCD00052851
Fórmula: C₁₀H₉ClO
Ponto de ebulição: 123…125 °C (1 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052851
Número CAS: 20766-36-3