Print…
Diphenyl phosphite (contains varying amounts of phenol and (C₆H₅O)₃P)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Diphenoxyphosphine oxide, NSC 43786, Diphenyl phosphonate
117390010 117390050 117395000
ACRO117390010EA 99.8 EUR
ACRO117390010 ACRO117390050 ACRO117395000
Diphenyl phosphite (contains varying amounts of phenol and (C₆H₅O)₃P)
Diphenyl phosphite
Fórmula: C₁₂H₁₁O₃P
Ponto de ebulição: 218…219 °C (26 mmHg)
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1,217 g/cm³
Ponto de Inflamação: 176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044497
Número CAS: 4712-55-4
EINECS: 225-202-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5565 to 1.5585 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (25/15.5°C) 1.2 to 1.22
Acid value ≤15 mg KOH/g
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %