Print…
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
216909-250G 216909-5G
SIAL216909-250GEA 1440 EUR
SIAL216909-250G SIAL216909-5G
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate hydrate
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂O₃S·H₂O
Número CAS: 206659-00-9
EINECS: 249-265-6