Progesterone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
225650050
225650250
225651000
ACRO225650050EA
37.8
EUR
ACRO225650050
ACRO225650250
ACRO225651000
Progesterone 98%
Progesterone
Fórmula:
C₂₁H₃₀O₂ Ponto de Fusão: 126…131 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003658 Número CAS: 57-83-0 EINECS: 200-350-6 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 126 to 131 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (500 mg, 105 °C, 2 hrs) |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +186° to +194° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) (on dried substance) |