Print…
4-Thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Thiazole-4-carboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
633658-1G 633658-5G
SIAL633658-1GEA 41.7 EUR
SIAL633658-1G SIAL633658-5G
4-Thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
4-Thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₃NO₂S
Número MDL : MFCD00623589
Número CAS: 3973-08-8