Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
377680010
377680050
ACRO377680010EA
67.1
EUR
ACRO377680010
ACRO377680050
Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Thiazole-2-carbaldehyde
Fórmula:
C₄H₃NOS Ponto de ebulição: 76…78 °C (24 mmHg) Densidade: 1,288 g/cm³ Ponto de Inflamação: 68 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00142924 Número CAS: 10200-59-6 |
Appearance | Clear yellow to orange-red to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |