4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
L19830.03
L19830.06
L19830.03EA
36.6
EUR
L19830.03
L19830.06
4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
4-Dibenzofuranboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 100124-06-9
Molecular Formula: C12H9BO3
Formula Weight: 212.01
Melting Point: 286-291°
Beilstein Reference: 1645426
Fórmula:
C₁₂H₉BO₃ Ponto de Fusão: 286…291 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00092336 Número CAS: 100124-06-9 |