Print…
N-Acetonylpyridinium chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Acetonylpyridiniumchloride, 1-Acetonylpyridinium chloride
A16015.06 A16015.14
A16015.06EA 49 EUR
A16015.06 A16015.14
N-Acetonylpyridinium chloride ≥97%
N-Acetonylpyridinium chloride
Purity: 97% CAS No.: 42508-60-1 Molecular Formula: C8H10ClNO Formula Weight: 171.63 MDL No.: MFCD00031949
Fórmula: C₈H₁₀ClNO
Peso Molecular: 171.63 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00031949
Número CAS: 42508-60-1