Print…
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L19679.03 L19679.MD
L19679.03EA 312 EUR
L19679.03 L19679.MD
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine 97%
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Purity: 97% CAS No.: 31886-58-5 Molecular Formula: C14H19FeN Formula Weight: 257.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Boiling Point: 120-121°/0.7mm Optical Rotation: +13° (c=1 in ethanol, 5H) MDL No.: MFCD00066273
Fórmula: C₁₄H₁₉FeN
Ponto de ebulição: 120…121 °C (0,7 mmHg)
Densidade: 1,222
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066273
Número CAS: 31886-58-5