6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-Hydroxybenzofuran-3(2H)-one, 6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
L10951.03
L10951.06
L10951.03EA
37.3
EUR
L10951.03
L10951.06
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Purity: 97%
CAS No.: 6272-26-0
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.14
Melting Point: 240-242°
Beilstein Reference: 121444
Fórmula:
C₈H₆O₃ Ponto de Fusão: 240…242 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00068174 Número CAS: 6272-26-0 |