Print…
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tri-t-butylphosphonium tetrafluoroborate
T2584-1G T2584-5G
TCIAT2584-1GEA 68 EUR
TCIAT2584-1G TCIAT2584-5G
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₂H₂₈BF₄P
Peso Molecular: 290.13 g/mol
Ponto de Fusão: 261°C
Número MDL : MFCD04039975
Número CAS: 131274-22-1
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71b8c4b18022b8acda8dce88001dba1738176aef&vid=71b8c4b18022b8acda8dce88001dba1738176aef&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %