Print…
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
578940-1G 578940-5G
SIAL578940-1GEA 205 EUR
SIAL578940-1G SIAL578940-5G
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₂H₂₈BF₄P
Número MDL : MFCD04039975
Número CAS: 131274-22-1