Print…
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
M1008-25G M1008-5G
TCIAM1008-25GEA 443 EUR
TCIAM1008-25G TCIAM1008-5G
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Peso Molecular: 180.16 g/mol
Número MDL : MFCD00014576
Número CAS: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a74130ba37379c6009fb32931f595d17f2b5299&vid=3a74130ba37379c6009fb32931f595d17f2b5299&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency