Print…
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L09518.09 L09518.18
L09518.09EA 75.8 EUR
L09518.09 L09518.18
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 4439-02-5 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-45° Boiling Point: 135-140°/5mm Beilstein Reference: 7739 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00005835
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de ebulição: 135…140 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005835
Número CAS: 4439-02-5
EINECS: 224-655-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III