2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23610.03
B23610.06
B23610.03EA
87.1
EUR
B23610.03
B23610.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 656-46-2
Molecular Formula: C8H4F2O4
Formula Weight: 202.12
Melting Point: 154-157°
MDL No.: MFCD00792417
Fórmula:
C₈H₄F₂O₄ Ponto de Fusão: 154…157 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00792417 Número CAS: 656-46-2 |