Print…
Piperonylonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-(Methylenedioxy)benzonitrile, 1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile
P1074-10G P1074-25G
TCIAP1074-10GEA 42 EUR
TCIAP1074-10G TCIAP1074-25G
Piperonylonitrile ≥98.0% (por GC)
Piperonylonitrile
Fórmula: C₈H₅NO₂
Número MDL : MFCD00005820
Número CAS: 4421-09-4
EINECS: 224-590-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b1ea13ea4cde908e50e7e1d5d619bede2a20291&vid=5b1ea13ea4cde908e50e7e1d5d619bede2a20291&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency