5-Chloro-1,3-benzodioxole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxole
B22534.09
B22534.18
B22534.09EA
47
EUR
B22534.09
B22534.18
5-Chloro-1,3-benzodioxole ≥98%
5-Chloro-1,3-benzodioxole
Purity: 98%
CAS No.: 7228-38-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 93°(201°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00010842
Fórmula:
C₇H₅ClO₂ Peso Molecular: 156.57 g/mol Ponto de ebulição: 185…187 °C Densidade: 1.340 Ponto de Inflamação: 93 °C (201 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010842 Número CAS: 7228-38-8 |