Tetraethyl methylenebisphosphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)
A14532.06
A14532.14
A14532.22
A14532.06EA
85
EUR
A14532.06
A14532.14
A14532.22
Tetraethyl methylenebisphosphonate ≥98%
Tetraethyl methylenebisphosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 1660-94-2
Molecular Formula: C9H22O6P2
Formula Weight: 288.22
Flash Point:
Fórmula:
C₉H₂₂O₆P₂ Ponto de ebulição: 151…153 °C (1,2 mmHg) Densidade: 1,162 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039887 Número CAS: 1660-94-2 EINECS: 216-764-5 |