Print…
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Diethyl 2,2-diethoxy-ethanephosphonate
A12461.09 A12461.18 A12461.30
A12461.09EA 75.3 EUR
A12461.09 A12461.18 A12461.30
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate 96%
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate
Purity: 96% CAS No.: 7598-61-0 Molecular Formula: C10H23O5P Formula Weight: 254.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4278 Boiling Point: 101-103°/8mm Beilstein Reference: 1785614 MDL No.: MFCD00009236
Fórmula: C₁₀H₂₃O₅P
Ponto de ebulição: 101…103 °C (8 mmHg)
Densidade: 1,052
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00009236
Número CAS: 7598-61-0
EINECS: 231-504-0