Print…
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
320950050 320950250
ACRO320950050EA 57.3 EUR
ACRO320950050 ACRO320950250
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Fórmula: C₅H₁₃O₄P
Ponto de ebulição: 124…126 °C (3 mmHg)
Densidade: 1,14 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014418
Número CAS: 3084-40-0
EINECS: 221-391-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %