Print…
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dimethyl acetylmethylphosphonate
180696-25G 180696-5G
SIAL180696-25GEA 852 EUR
SIAL180696-25G SIAL180696-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Fórmula: C₅H₁₁O₄P
Número MDL : MFCD00008769
Número CAS: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5