Print…
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyl acetylmethylphosphonate
D3174-25G D3174-5G
TCIAD3174-25GEA 208 EUR
TCIAD3174-25G TCIAD3174-5G
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Fórmula: C₇H₁₅O₄P
Ponto de ebulição: 126°C
Número MDL : MFCD00044728
Número CAS: 1067-71-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=018ba4b96676d416d0e29112648ed385bdd64518&vid=018ba4b96676d416d0e29112648ed385bdd64518&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %