Print…
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diethyl acetylmethylphosphonate
370479-25G 370479-5G
SIAL370479-25GEA 529 EUR
SIAL370479-25G SIAL370479-5G
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Fórmula: C₇H₁₅O₄P
Número MDL : MFCD00044728
Número CAS: 1067-71-6