Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Diethyl acetylmethylphosphonate
H26896.14
H26896.06
H26896.14EA
184
EUR
H26896.14
H26896.06
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 1067-71-6
Molecular Formula: C7H15O4P
Formula Weight: 194.17
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.433
Boiling Point: 129°/9mm
MDL No.: MFCD00044728
Fórmula:
C₇H₁₅O₄P Ponto de ebulição: 129 °C (9 mmHg) Densidade: 1,01 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00044728 Número CAS: 1067-71-6 |