Print…
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1781-25G B1781-5G
TCIAB1781-25GEA 199 EUR
TCIAB1781-25G TCIAB1781-5G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Fórmula: C₆H₁₄BrO₃P
Ponto de ebulição: 115°C
Número MDL : MFCD00000239
Número CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dd7003559f80af727c080df49cf58c26a193ed6&vid=9dd7003559f80af727c080df49cf58c26a193ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %