Print…
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
D91152-25G D91152-5G
SIALD91152-25GEA 226 EUR
SIALD91152-25G SIALD91152-5G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Fórmula: C₆H₁₄BrO₃P
Número MDL : MFCD00000239
Número CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3