Print…
4,4'-Methylenebis(2,6-diethylaniline) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(4-amino-3,5-diethylphenyl)methane, 4,4-Methylenebis(2,6-diethylaniline), 4,4'-Diamino-3,3',5,5'-tetraethyldiphenylmethane
M1897-25G M1897-500G
TCIAM1897-25GEA 27 EUR
TCIAM1897-25G TCIAM1897-500G
4,4'-Methylenebis(2,6-diethylaniline) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Methylenebis(2,6-diethylaniline)
Fórmula: C₂₁H₃₀N₂
Peso Molecular: 310.4763 g/mol
Ponto de ebulição: 205°C
Número MDL : MFCD00071552
Número CAS: 13680-35-8
EINECS: 237-185-4
ALCANCE: 01-0000015192-78
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06c76b74f09da306749d1d11373aabb3aa1c8f53&vid=06c76b74f09da306749d1d11373aabb3aa1c8f53&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C