1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
A10507.14
A10507.22
A10507.14EA
108
EUR
A10507.14
A10507.22
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt ≥97%
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Purity: 97%
CAS No.: 521-24-4
Molecular Formula: C10H5NaO5S
Formula Weight: 260.20
Melting Point: ca 289° dec.
Solubility: Soluble in water. Moderately soluble in acetone. Slightly soluble in alcohol
Beilstein Reference: 4169788
Merck Reference: 14,8646
MDL No.: MFCD00001700
Fórmula:
C₁₀H₅NaO₅S Peso Molecular: 260.20 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 289 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001700 Número CAS: 521-24-4 EINECS: 208-308-9 |