Print…
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
415400250 415401000 415400100
ACRO415400250EA 190 EUR
ACRO415400250 ACRO415401000 ACRO415400100
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt 98%
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₁₀H₅NaO₅S
Peso Molecular: 260.20 g/mol
Ponto de Fusão: 289 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001700
Número CAS: 521-24-4
EINECS: 208-308-9
Encomendar
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %