2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphoquinone
A11880.09
A11880.18
A11880.30
A11880.09EA
34.9
EUR
A11880.09
A11880.18
A11880.30
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 98+%
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Purity: 98+%
CAS No.: 83-72-7
Molecular Formula: C10H6O3
Formula Weight: 174.16
Melting Point: ca 193° dec.
Beilstein Reference: 1565260
Merck Reference: 14,5393
MDL No.: MFCD00001678
Fórmula:
C₁₀H₆O₃ Ponto de Fusão: ∼ 193 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001678 Número CAS: 83-72-7 EINECS: 201-496-3 Merck Index: 14,5393 |