Print…
Ethyl-4-piperidinecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E33505-100G E33505-25G
SIALE33505-100GEA 197 EUR
SIALE33505-100G SIALE33505-25G
Ethyl-4-piperidinecarboxylate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Número MDL : MFCD00006003
Número CAS: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7