Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20601.14
B20601.22
B20601.14EA
44.4
EUR
B20601.14
B20601.22
Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 1126-09-6
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 118419
MDL No.: MFCD00006003
Fórmula:
C₈H₁₅NO₂ Ponto de ebulição: 203…205 °C Densidade: 1,021 Ponto de Inflamação: 80 °C (176 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006003 Número CAS: 1126-09-6 EINECS: 214-416-7 |