Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
118640250
118641000
ACRO118640250EA
41.7
EUR
ACRO118640250
ACRO118641000
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Fórmula:
C₈H₁₅NO₂ Ponto de ebulição: 95…98 °C (7 mmHg) Densidade: 1,02 g/cm³ Ponto de Inflamação: 80 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006003 Número CAS: 1126-09-6 EINECS: 214-416-7 ADR: 8,III |
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |