Ethyl dichlorophosphite 98%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B21179.09
B21179.18
B21179.30
B21179.09EA
62.8
EUR
B21179.09
B21179.18
B21179.30
Ethyl dichlorophosphite 98%, hastes
Ethyl dichlorophosphite
Purity: 98%
CAS No.: 1498-42-6
Molecular Formula: CH3CH2OPCl2
Formula Weight: 146.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Acrid
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1697483
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000525
Fórmula:
C₂H₅Cl₂OP Ponto de ebulição: 117…118 °C Densidade: 1,284 Ponto de Inflamação: 4 °C (39 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000525 Número CAS: 1498-42-6 EINECS: 216-098-5 UN: 2924 ADR: 3,II |