Print…
Piperonylacetone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
L06258.06 L06258.14
L06258.06EA 38.3 EUR
L06258.06 L06258.14
Piperonylacetone ≥98%
Piperonylacetone
Purity: 98% CAS No.: 55418-52-5 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 164-165°/12mm Beilstein Reference: 169843 MDL No.: MFCD00016910
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 164…165 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016910
Número CAS: 55418-52-5
EINECS: 259-630-1