Print…
Diethyl (3-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyl 3-methylbenzylphosphonate
D3328-25G D3328-5G
TCIAD3328-25GEA 248 EUR
TCIAD3328-25G TCIAD3328-5G
Diethyl (3-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (3-methylbenzyl)phosphonate
Fórmula: C₁₂H₁₉O₃P
Ponto de ebulição: 127°C
Número MDL : MFCD08276364
Número CAS: 63909-50-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c994d5798560acfd0c95f19e35299248199a4416&vid=c994d5798560acfd0c95f19e35299248199a4416&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %