Print…
5-Bromo-1,3-benzodioxole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
288314-100G 288314-25G
SIAL288314-100GEA 464 EUR
SIAL288314-100G SIAL288314-25G
5-Bromo-1,3-benzodioxole, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Número MDL : MFCD00005821
Número CAS: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5