Print…
5-Bromo-1,3-benzodioxole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
A17906.06 A17906.14 A17906.22 A17906.36
A17906.06EA 29.9 EUR
A17906.06 A17906.14 A17906.22 A17906.36
5-Bromo-1,3-benzodioxole ≥98%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Purity: 98% CAS No.: 2635-13-4 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5840 Boiling Point: 228° Beilstein Reference: 127407 MDL No.: MFCD00005821
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 228 °C
Densidade: 1,669
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005821
Número CAS: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5