Print…
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
307680250 307681000
ACRO307680250EA 73.8 EUR
ACRO307680250 ACRO307681000
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 85…86 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,66 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005821
Número CAS: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5
Encomendar
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %